Learn More
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497518
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15497518 1 g 1 Gramm
15407528 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497518 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61032.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 120711-81-1 | Molecular Formula: C8H8N2O3 | Molecular Weight: 180.163 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Löslichkeit
Kaum löslich in Wasser (0.76 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120711-81-1
Summenformel C8H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.163
MDL-Nummer MFCD11603433
InChI-Schlüssel YKCFDUNYLMTXFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-nitro-3,4-dihydro-2h-1,4-benzooxazine, 7-nitro-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 7-nitro-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 2,3-dihydro-7-nitro-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro-7-nitro-2h-1,4-benzoxazine, 7-nitro-2,3-dihydro-4h-1,4-benzoxazine, 2h-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro-7-nitro, 3,4-dihydro-7-nitro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 7-nitro-2h,3h,4h-benzo e 1,4-oxazaperhydroine
PubChem CID 18416151
IUPAC-Name 7-Nitro-3,4-Dihydro-2H-1,4-Benzoxazin
SMILES C1COC2=C(N1)C=CC(=C2)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water (0.76g/L at 25°C).
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 97%