Learn More
7-Nitroindazol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-Nitroindazole |
| CAS | 2942-42-9 |
| Summenformel | C7 H5 N3 O2 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H5N3O2/c11-10(12)6-3-1-2-5-4-8-9-7(5)6/h1-4H,(H,8,9) |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cccc2cn[nH]c12 |
| IUPAC-Name | 7-Nitro-1H-Indazol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 163.13 |
| Formelmasse | 163.0382 |