Learn More
7-Nitroindol-3-Carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15420659
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15420659 250 mg 250 Milligramm
15400659 1 g 1 Gramm
15410659 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420659 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63778.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10553-14-7
Summenformel C9H6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 190.158
MDL-Nummer MFCD01074519
InChI-Schlüssel ADGKBVRTGVODMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-nitroindole-3-carboxyaldehyde, 7-nitroindole-3-carboxaldehyde, 7-nitroindole-3-carbaldehyde, 3-carboxy-7-nitro-1h-indole, 7-nitro-1h-indole-3-carboxaldehyde, 7-nitroindole-3-aldehyde, pubchem9125, 3-formyl-7-nitro-1h-indole, 7-nitroindole 3-carboxaldehyde
PubChem CID 2762438
IUPAC-Name 7-Nitro-1H-Indol-3-Carbaldehyd
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])NC=C2C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Nitroindole-3-carboxaldehyde
Menge 250 mg
Formelmasse 190.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest