Learn More
7-Oxabicyclo-[2.2.1]-heptan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445207
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11445207 100 g 100 Gramm
11425207 5 g 5 Gramm
11435207 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445207 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22612.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 279-49-2 | C6H10O | 98.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 279-49-2
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.15
MDL-Nummer MFCD00082342
InChI-Schlüssel YPWFNLSXQIGJCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-epoxycyclohexane, 7-oxabicyclo 2.2.1 heptane, 7-oxanorbornane, 1,4-oxycyclohexane, 3,6-endoxocyclohexane, 3,6-endooxycyclohexane, cyclohexane,4-epoxy, cyclohexane,6-endoxo, cyclohexane, 1,4-epoxy
PubChem CID 9234
IUPAC-Name 7-Oxabicyclo[2.2.1]Heptan
SMILES C1CC2CCC1O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
Dichte 0.968
Menge 100 g
Brechungsindex 1.448
UN-Nummer UN3271
Siedepunkt 118°C to 120°C (713 mmHg)
Formelmasse 98.15
Reinheit (%) 98%