Learn More
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane 99%, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane |
| Namenshinweis | 99% |
| CAS | 279-49-2 |
| CAS Min. % | 98.5 |
| Farbe | Farblos |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Dichte | 0.9600g/mL |
| Menge | 5 g |
| Flammpunkt | 12°C |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.