Learn More
7-Oxo Cholesterol 3-Acetate, TRC
Artikelnummer. 30416807
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30416807 25 mg
30414989 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30416807 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO86998525MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 809-51-8
Summenformel C29H46O3
Molekulargewicht (g/mol) 442.68
Synonym (3beta)-3-(Acetyloxy)cholest-5-en-7-one, 3beta-Hydroxy-cholest-5-en-7-one Acetate, 7-Ketocholesteryl Acetate, 7-Oxocholest-5-en-3beta-yl Acetate, 7-Oxocholesteryl Acetate, NSC 59469
IUPAC-Name [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-7-oxo-1,2,3,4,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@H]3[C@H](CC[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@@H](CC4=CC3=O)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Oxo Cholesterol 3-Acetate
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C29H46O3/c1-18(2)8-7-9-19(3)23-10-11-24-27-25(13-15-29(23,24)6)28(5)14-12-22(32-20(4)30)16-21(28)17-26(27)31/h17-19,22-25,27H,7-16H2,1-6H3/t19-,22+,23-,24+,25+,27+,28+,29-/m1/s1
Formelmasse 442.3447