Learn More
7-(p-Methoxybenzylamino)-4-Nitrobenz-2-oxa-1,3-Diazol, TRC
Artikelnummer. 30476001
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30476001 100 mg 100 Milligramm
30475633 250 mg 250 Milligramm
30475340 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30476001 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM292960100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33984-50-8
Summenformel C14H12N4O4
Molekulargewicht (g/mol) 300.27
Synonym N-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine, 7-(p-Methoxybenzylamino)-4-nitrobenz-2,1,3-oxadiazole, 7-(p-Methoxybenzylamino)-4-nitrobenzoxadiazole, NSC 240872, 4-[(p-Methoxybenzyl)amino]-7-nitro-benzofurazan, N-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-7-nitro-4-benzofurazanamine
IUPAC-Name N-[(4-Methoxyphenyl)Methyl]-4-Nitro-2,1,3-Benzoxadiazol-7-Amin
SMILES COc1ccc(CNc2ccc(c3nonc23)[N+](=O)[O-])cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-(p-Methoxybenzylamino)-4-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H12N4O4/c1-21-10-4-2-9(3-5-10)8-15-11-6-7-12(18(19)20)14-13(11)16-22-17-14/h2-7,15H,8H2,1H3
Formelmasse 300.0859