Learn More
7-p-Toluolsulfonylhydrazid-3β,4β-Dihydroxychol-5-en-24-carbonsäureethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-p-Toluenesulfonylhydrazide 3beta,4beta-Dihydroxy-chol-5-ene-24-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 7-p-Toluenesulfonylhydrazide 3beta,4beta-Dihydroxy-chol-5-ene-24-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C34H50N2O6S |
| InChI-Formel | InChI=1S/C34H50N2O6S/c1-6-42-30(38)9-7-8-22(3)24-14-15-25-31-26(16-18-33(24,25)4)34(5)19-17-29(37)32(39)27(34)20-28(31)35-36-43(40,41)23-12-10-21(2)11-13-23/h10-13,20,22,24-26,29,31-32,36-37,39H,6-9,14-19H2,1-5H3/b35-28-/t22-,24-,25+,26+,29+,31+,32-,33-,34-/m1/s1 |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | [H][C@@]1([C@]2(C)C([C@@H](O)[C@@H](O)CC2)=C/3)[C@@]([C@@](CC[C@]4([H])[C@H](C)CCCC(OCC)=O)([H])[C@]4(C)CC1)([H])C3=N/NS(C5=CC=C(C)C=C5)(=O)=O |
| IUPAC-Name | Ethyl (R)-5-((3S,4R,8S,9S,10R,13R,14S,17R,E)-3,4-Dihydroxy-10,13-dimethyl-7-(2-tosylhydrazineyliden)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)hexanoat |
| Industry Type | Pharmazeutik |
| Molekulargewicht (g/mol) | 614.84 |
| Mehr anzeigen |