Learn More
7-Phenyl-4-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]octan-8-on, TRC
Artikelnummer. 30423661
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30423661 25 mg 25 Milligramm
30412644 50 mg 50 Milligramm
30417589 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30423661 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP33616325MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Phenyl-4-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]octan-8-one
Summenformel C12 H13 N O2
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H13NO2/c14-12-11(9-4-2-1-3-5-9)10-8-15-7-6-13(10)12/h1-5,10-11H,6-8H2
SMILES O=C1C(C2COCCN12)c3ccccc3
IUPAC-Name 7-Phenyl-4-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]Octan-8-on
Molekulargewicht (g/mol) 203.237
Formelmasse 203.095