Learn More
7-(Trifluormethyl)-1,2,3,4-Tetrahydrochinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328265
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11328265 250 mg 250 Milligramm
11308265 1 g 1 Gramm
11318265 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11328265
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10150.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 450-62-4 | C10H10F3N | 201.192 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 450-62-4
Summenformel C10H10F3N
Molekulargewicht (g/mol) 201.192
MDL-Nummer MFCD00079784
InChI-Schlüssel RGZZKZNESVFQKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-trifluoromethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 7-trifluoromethyl-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-7-trifluoromethyl, pubchem7221, acmc-20aip4
PubChem CID 2781139
IUPAC-Name 7-(Trifluormethyl)-1,2,3,4-tetrahydrochinolin
SMILES C1CC2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)NC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Schmelzpunkt 30°C to 34°C
Siedepunkt 135°C to 140°C (22 mmHg)
Menge 250 mg
Beilstein 153990
Formelmasse 201.19
Reinheit (%) 97%