Learn More
7-(Trifluormethyl)-1H-indol-2,3-dion, TRC
Artikelnummer. 30454231
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454231 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30454231 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79130025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-(Trifluoromethyl)1H-indole-2,3-dione
CAS 391-12-8
Summenformel C9 H4 F3 N O2
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H4F3NO2/c10-9(11,12)5-3-1-2-4-6(5)13-8(15)7(4)14/h1-3H,(H,13,14,15)
SMILES FC(F)(F)c1cccc2C(=O)C(=O)Nc12
IUPAC-Name 7-(Trifluormethyl)-1H-indol-2,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 215.13
Formelmasse 215.0194