Learn More
7-(Trifluormethyl)chinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463777
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15463777 250 mg 250 Milligramm
11392939 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15463777 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27771.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 325-14-4 | C10H6F3N | 197.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 325-14-4
Summenformel C10H6F3N
Molekulargewicht (g/mol) 197.16
MDL-Nummer MFCD00833760
InChI-Schlüssel CMMSEFHVUYEEDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-trifluoromethyl quinoline, 7-cf3 quinoline, 7-trrfluoromethylquinoline, pubchem7218, 7-trifluoromethyl-quinoline, acmc-20a40f, quinoline,7-trifluoromethyl, quinoline, 7-trifluoromethyl
PubChem CID 459614
IUPAC-Name 7-(Trifluormethyl)chinolin
SMILES C1=CC2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-(Trifluoromethyl)quinoline
Schmelzpunkt 65°C to 66°C
Menge 250 mg
Formelmasse 197.16
Reinheit (%) 97%