Learn More
Ansell™ Leichte gelbe Neptune™ Handschuhe der Serie 70-205
Artikelnummer. 12610972 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
12610972 8 12 Paare
12690962 10 12 Paare
12600972 7 12 Paare
12620972 9 12 Paare
4 options
Artikelnummer. 12610972
Marke: Ansell™ 70205080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Gewährleistung mechanischer Festigkeit bei leichten bis schweren Handhabungs- und Produktionsanwendungen konzipiert. Neptune™ Dupont™ Kevlar™ aramid fiber™ Industrielle Strickhandschuhe gewährleisten höheren Tragekomfort und Fingerfertigkeit.
  • Hohe Schnittfestigkeit durch Dupont™ Kevlar™ aramid fiberverstärkung
  • Die Neptune-Beschichtung sorgt für die flüssigkeitsabwehrende Funktion der Handschuhfasern
  • Der verstärkte Daumenrand erhöht die Abriebfestigkeit
  • Beidhändig
  • Waschbar und wiederverwendbar
  • Strickbündchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420:2003 + A1:2009 und EN 388:2003, EN 407:2004
Klassifikation Normen der KATEGORIE III EN 388: 134 X, EN 407, ANSI
Beschreibung Gestrickter Aufbau
Coating Material Neptune™
Farbe Gelb
Cut Resistance Rating Sehr guter Schnittschutz
Hand Specific
Latex Free No
Material DuPont™ Kevlar™ Aramidfaser
Produkttyp Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten
Größe 8
Dicke (angloamerikanisch) 13 gauge
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Dupont™ Kevlar™ Aramid-Faser
Verpackungsart 12 Paar/Beutel, 12 Beutel/Karton
Menge 144 Paar
Serie 70-205
Länge (metrisch) 220 bis 280 mm