Learn More
Gilac™ 70-Liter-Auffangpalette
Artikelnummer. 17918721
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
18.5 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
17918721 18.5 gal. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17918721 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G052291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.23 €
    207.48 € / 1 Stück
    Sparen 106.75 €
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die 70-Liter-Auffangwanne eignet sich ideal für die sichere und kontrollierte Lagerung korrosiver Produkte, insbesondere in industriellen Umgebungen.
  • 70-Liter-Aufbewahrungspalette, ideal für die sichere und kontrollierte Lagerung korrosiver Produkte, insbesondere in industriellen Umgebungen.
  • Es besteht vollständig aus hochdichtem Polyethylen und ist daher leicht und vielseitig.
  • Dank des abnehmbaren, aufsteckbaren Gitters ist es leicht zu reinigen und zu 100 % recycelbar.
  • Die stapelbare 70-Liter-Aufbewahrungspalette (45 % Stapelrate) optimiert die Leerlagerung.
  • Die Palette kann auf einem Transportwagen oder mit einem Hubwagen bewegt werden.
  • Die 70-Liter-Aufbewahrungspalette ist mit einer rotationsgeformten Struktur und dicken Wänden ausgestattet und widersteht Stößen und häufigem Umschlag.
  • Der Abstand zwischen der Oberkante der Konstruktion und der Oberkante des Rückhaltegitters beträgt 58 mm.
  • Belastbarkeit im statischen Betrieb: 1000 kg.
  • Belastbarkeit im dynamischen Modus: 500 kg.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 18.5 gal.
Kapazität (metrisch) 70 L
Material HDPE
Typ Verschüttete Palette
Länge (angloamerikanisch) 33,9 in.
Länge (metrisch) 860 mm
Breite (angloamerikanisch) 26 in.
Breite (metrisch) 660 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 8.3 kg
Gewicht (metrisch) 8.3 kg