Learn More
Hamilton™ 725 SN 250μL Syr (**/**/**) 80708
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
100 μl
250 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Original handmontierte Hamilton™ Spritze
- Der Kolben aus Edelstahl passt in den Glaszylinder. Die Toleranz beträgt weniger als drei Tausendstel Millimeter
- Unübertroffene Lebensdauer der Spritze
Bestellinformation
Dies ist eine kundenspezifische Bestellung. Bitte wenden Sie sich vor der Bestellung an Ihren Fisher Vertriebsmitarbeiter.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Borosilicate Glass |
| Kanülen-Gauge | Benutzerspezifisches Messgerät |
| Außendurchmesser (metrisch) | 7.75 mm |
| Länge (metrisch) | Individuell |
| Produkttyp | Spritze |
| Max. Druck | 1000 psig (68.9 bar) |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 122 °F |
| Max. Temperatur (metrisch) | 50 °C |
| Min. Temperatur (angloamerikanisch) | 50 °F |
| Mehr anzeigen |