Learn More
Hamilton™ 725 SN 250μL Syr (**/**/**) 80708
Artikelnummer. 10579672
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
100 μl
250 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10579672
Marke: Hamilton™ 87908
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Diese Spritzen-Serie eignet sich ideal zum Dispensieren von Volumina von 0.5 bis 500 μl.
  • Die Original handmontierte Hamilton™ Spritze
  • Der Kolben aus Edelstahl passt in den Glaszylinder. Die Toleranz beträgt weniger als drei Tausendstel Millimeter
  • Unübertroffene Lebensdauer der Spritze
Bestellinformation
Dies ist eine kundenspezifische Bestellung. Bitte wenden Sie sich vor der Bestellung an Ihren Fisher Vertriebsmitarbeiter.
Spezifikation
Material Borosilikatglas, Edelstahl
Außendurchmesser (metrisch) 6.6 mm
Produkttyp Spritze
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 5 μl
Anschlusstyp Zementierte Spezialnadel