Learn More
Hamilton™ 725 SN 250μL Syr (**/**/**) 80708
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
100 μl
250 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Original handmontierte Hamilton™ Spritze
- Der Kolben aus Edelstahl passt in den Glaszylinder. Die Toleranz beträgt weniger als drei Tausendstel Millimeter
- Unübertroffene Lebensdauer der Spritze
Bestellinformation
Dies ist eine kundenspezifische Bestellung. Bitte wenden Sie sich vor der Bestellung an Ihren Fisher Vertriebsmitarbeiter.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilicate Glass |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6.6 mm |
| Produkttyp | Spritze |
| Menge | Je 1 |
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Länge (metrisch) Kanüle | 19,1 mm |