Learn More
Hamilton™ 725 SN 250μL Syr (**/**/**) 80708
Artikelnummer. 10743903
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
100 μl
250 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10743903
Marke: Hamilton™ 80608
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Diese Spritzen-Serie eignet sich ideal zum Dispensieren von Volumina von 0.5 bis 500 μl.
  • Die Original handmontierte Hamilton™ Spritze
  • Der Kolben aus Edelstahl passt in den Glaszylinder. Die Toleranz beträgt weniger als drei Tausendstel Millimeter
  • Unübertroffene Lebensdauer der Spritze
Bestellinformation
Dies ist eine kundenspezifische Bestellung. Bitte wenden Sie sich vor der Bestellung an Ihren Fisher Vertriebsmitarbeiter.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Borosilikatglas, Edelstahl
Kanülen-Gauge Benutzerspezifisches Messgerät
Innendurchmesser (metrisch) 1.46 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.75 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Abgabe von Volumina von 0.5 μl bis zu 500 μl
Produkttyp Microliter Spritze
Max. Druck 2000 psig (137,9 bar)
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Modell 710 SN
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 100 μl
Länge (metrisch) Kanüle Benutzerdefinierte Länge
Art der Kanülenspitze Individuell
Anschlusstyp Zementierte Spezialnadel