Learn More
Hamilton™ 750 N 500μL DS (22/51/3)
Artikelnummer. 11528034
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
500 μl
Kanülen-Gauge:
22 G
26 s ga.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11528034
Marke: Hamilton™ DS80865
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
Eine in Serie produzierter Spritze Ihrer Wahl und ein Kalibrierzertifikat.
Diese Spritzen-Serie eignet sich ideal zum Dispensieren von Volumina von 0.5 bis 500 μl.
  • Die Original handmontierte Hamilton™ Spritze
  • Der Kolben aus Edelstahl passt in den Glaszylinder. Die Toleranz beträgt weniger als drei Tausendstel Millimeter
  • Unübertroffene Lebensdauer der Spritze
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Borosilikatglas, Edelstahl
Kanülen-Gauge 22 G
Innendurchmesser (metrisch) 0.41 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0.72 mm
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Produkttyp Microliter
Max. Druck 1000 psig (68.9 bar)
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Nummer der Kanülenspitze 3
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1/Packung
Volumen (metrisch) 500 μl
Anschlusstyp Zementiert