Learn More
Thermo Scientific™ Copolymer-Mikrosphärensuspensionen der Serie 7000
Artikelnummer. 11869942 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
3,2 μm
6 μm
7,9 μm
11 μm
12 μm
17 μm
19 μm
25 μm
45 μm
55 μm
71 μm
90 μm
97 μm
134 μm
222 μm
Menge:
15 ml
100 mL
1000 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
15 Milliliter
Nicht für die Verwendung bei Instrumentenkalibrierungen oder mit Diagnosereagenzien ausgelegt.
Artikelnummer. 11869942
Marke: Thermo Scientific™ 7545A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nicht für die Verwendung bei Instrumentenkalibrierungen oder mit Diagnosereagenzien ausgelegt.
Erfüllen Sie die Anforderungen an Partikelmaterialien mit einer Vielzahl von Partikelgrößen und -eigenschaften mit Thermo Scientific™ Copolymer-Mikrosphärensuspensionen der Serie 7000.
Erfüllen Sie die Anforderungen an Partikelmaterialien mit einer Vielzahl von Partikelgrößen und -eigenschaften mit Thermo Scientific™ Copolymer-Mikrosphärensuspensionen der Serie 7000. Sie eignen sich als Modellsysteme für Experimente der Strömungsmechanik und als anregende Partikel für große Porenfiltrationssysteme.
Suspensionen großer Copolymer-Mikrosphären bestehen aus mit 4 bis 8 % Divinylbenzol (DVB) quervernetztem Polystyrol-Polymer. Die Partikel sind chemisch inert. Sie können mit Alkohol gewaschen und vakuum- oder luftgetrocknet werden. Die Polymerdichte beträgt 1,05 g/cm3, der Brechungsindex beträgt 1,59 bei 589 nm. Verpackt als wässrige Suspensionen bei 10 Gew.-% Feststoffen.
Lieferbare Flaschengrößen: 15, 100 und 1.000 ml. Nachstehend aufgelistete 15 ml-Flaschen (Flaschen mit Herstellernr. "A" ) sind sofort lieferbar. 100 ml-Flaschen ("B") und 1.000 ml-Flaschen ("C") werden nach Bestelleingang abgefüllt, Beispiel ( Herstellernr. 7503B und 7503C). Bitte berücksichtigen Sie bei der Bestellung dieser Füllvolumen einen Zeitraum von 3 bis 7 Arbeitstagen für das Abfüllen.
Sicherheitsdatenblatt (SDB) und Beipackzettel mit allgemeinen Hinweisen zur Produkthandhabung
Hochkonzentrierte Polymerpartikel > 3 μm für Filterbewertung und -tests, Forschung im Bereich der Strömungstechnik / Strömungsmechanik, Dispersionsuntersuchungen und zahlreiche andere Forschungs- und Entwicklungsprojekte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Enthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität
Konzentration 10%
Inhalt und Lagerung Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.
Beschreibung Suspensionen großer Kopolymer-Mikrosphären sind nützlich als Modellsysteme für Experimente mit Fluidmechaniken und als anregende Partikel für große Porenfiltrationssysteme.
Farbe Weiß oder farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Strömungstechnik / Strömungsmechanik, Große Porenfiltration
Material Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB)
Produkttyp Spezialpartikel
Enthält Allgemeine Produkthandhabungsfolie
Verpackung 15 ml
Partikeldichte 1.05g/cm ³
Menge 15 ml
Brechungsindex 1,59 bei 589 nm (25 °C)
Stabilität Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
Durchmesser (metrisch) 45 μm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nicht für die Verwendung bei Instrumentenkalibrierungen oder mit Diagnosereagenzien ausgelegt.