Learn More
Thermo Scientific™ Copolymer-Mikrosphärensuspensionen der Serie 7000
Artikelnummer. 11814143 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
3,2 μm
6 μm
7,9 μm
11 μm
12 μm
17 μm
19 μm
25 μm
45 μm
55 μm
71 μm
90 μm
97 μm
134 μm
222 μm
Menge:
15 ml
100 mL
1000 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
15 Milliliter
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Menge unitSize
11814143 222 μm 15 ml 15 Milliliter
11859922 3,2 μm 15 ml 15 Milliliter
11869922 3,2 μm 100 mL 100 Milliliter
11879922 3,2 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11889922 6 μm 15 ml 15 Milliliter
11899922 6 μm 100 mL 100 Milliliter
11809932 6 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11819932 7,9 μm 15 ml 15 Milliliter
11829932 7,9 μm 100 mL 100 Milliliter
11839932 7,9 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11849932 12 μm 15 ml 15 Milliliter
11869932 11 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11879932 17 μm 15 ml 15 Milliliter
11889932 17 μm 100 mL 100 Milliliter
11588642 17 μm 1000 mL -
11809942 19 μm 15 ml 15 Milliliter
11819942 19 μm 100 mL 100 Milliliter
11829942 19 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11839942 25 μm 15 ml 15 Milliliter
11849942 25 μm 100 mL 100 Milliliter
11859942 25 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11869942 45 μm 15 ml 15 Milliliter
11879942 45 μm 100 mL 100 Milliliter
11889942 45 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11899942 55 μm 15 ml 15 Milliliter
11809952 55 μm 100 mL 100 Milliliter
11819952 55 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11829952 71 μm 15 ml 15 Milliliter
11839952 71 μm 100 mL 100 Milliliter
11849952 71 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11859952 90 μm 15 ml 15 Milliliter
11869952 90 μm 100 mL 100 Milliliter
11879952 90 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11578662 97 μm 15 ml 15 Milliliter
11899952 97 μm 100 mL 100 Milliliter
11874133 97 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11884133 134 μm 15 ml 15 Milliliter
11894133 134 μm 100 mL 100 Milliliter
11804143 134 μm 1000 mL 1000 Milliliter
11824143 222 μm 100 mL 100 Milliliter
11834143 222 μm 1000 mL 1000 Milliliter
41 options
Nicht für die Verwendung bei Instrumentenkalibrierungen oder mit Diagnosereagenzien ausgelegt.
Artikelnummer. 11814143
Marke: Thermo Scientific™ 7725A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nicht für die Verwendung bei Instrumentenkalibrierungen oder mit Diagnosereagenzien ausgelegt.
Erfüllen Sie die Anforderungen an Partikelmaterialien mit einer Vielzahl von Partikelgrößen und -eigenschaften mit Thermo Scientific™ Copolymer-Mikrosphärensuspensionen der Serie 7000.
Erfüllen Sie die Anforderungen an Partikelmaterialien mit einer Vielzahl von Partikelgrößen und -eigenschaften mit Thermo Scientific™ Copolymer-Mikrosphärensuspensionen der Serie 7000. Sie eignen sich als Modellsysteme für Experimente der Strömungsmechanik und als anregende Partikel für große Porenfiltrationssysteme.
Suspensionen großer Copolymer-Mikrosphären bestehen aus mit 4 bis 8 % Divinylbenzol (DVB) quervernetztem Polystyrol-Polymer. Die Partikel sind chemisch inert. Sie können mit Alkohol gewaschen und vakuum- oder luftgetrocknet werden. Die Polymerdichte beträgt 1,05 g/cm3, der Brechungsindex beträgt 1,59 bei 589 nm. Verpackt als wässrige Suspensionen bei 10 Gew.-% Feststoffen.
Lieferbare Flaschengrößen: 15, 100 und 1.000 ml. Nachstehend aufgelistete 15 ml-Flaschen (Flaschen mit Herstellernr. "A" ) sind sofort lieferbar. 100 ml-Flaschen ("B") und 1.000 ml-Flaschen ("C") werden nach Bestelleingang abgefüllt, Beispiel ( Herstellernr. 7503B und 7503C). Bitte berücksichtigen Sie bei der Bestellung dieser Füllvolumen einen Zeitraum von 3 bis 7 Arbeitstagen für das Abfüllen.
Sicherheitsdatenblatt (SDB) und Beipackzettel mit allgemeinen Hinweisen zur Produkthandhabung
Hochkonzentrierte Polymerpartikel > 3 μm für Filterbewertung und -tests, Forschung im Bereich der Strömungstechnik / Strömungsmechanik, Dispersionsuntersuchungen und zahlreiche andere Forschungs- und Entwicklungsprojekte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Enthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität
Konzentration 10%
Inhalt und Lagerung Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.
Beschreibung Suspensionen großer Kopolymer-Mikrosphären sind nützlich als Modellsysteme für Experimente mit Fluidmechaniken und als anregende Partikel für große Porenfiltrationssysteme.
Farbe Weiß oder farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluidmechanik, Große Porenfiltration
Material Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB)
Produkttyp Spezialpartikel
Enthält Allgemeine Produkthandhabungsfolie
Verpackung 15 ml
Partikeldichte 1.05g/cm ³
Menge 15 ml
Brechungsindex 1,59 bei 589 nm (25 °C)
Stabilität Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
Durchmesser (metrisch) 222 μm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nicht für die Verwendung bei Instrumentenkalibrierungen oder mit Diagnosereagenzien ausgelegt.