Learn More
Thermo Scientific™ Copolymer-Mikrosphärensuspensionen der Serie 7000
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Erfüllen Sie die Anforderungen an Partikelmaterialien mit einer Vielzahl von Partikelgrößen und -eigenschaften mit Thermo Scientific™ Copolymer-Mikrosphärensuspensionen der Serie 7000. Sie eignen sich als Modellsysteme für Experimente der Strömungsmechanik und als anregende Partikel für große Porenfiltrationssysteme.
Lieferbare Flaschengrößen: 15, 100 und 1.000 ml. Nachstehend aufgelistete 15 ml-Flaschen (Flaschen mit Herstellernr. "A" ) sind sofort lieferbar. 100 ml-Flaschen ("B") und 1.000 ml-Flaschen ("C") werden nach Bestelleingang abgefüllt, Beispiel ( Herstellernr. 7503B und 7503C). Bitte berücksichtigen Sie bei der Bestellung dieser Füllvolumen einen Zeitraum von 3 bis 7 Arbeitstagen für das Abfüllen.
Sicherheitsdatenblatt (SDB) und Beipackzettel mit allgemeinen Hinweisen zur Produkthandhabung
Hochkonzentrierte Polymerpartikel > 3 μm für Filterbewertung und -tests, Forschung im Bereich der Strömungstechnik / Strömungsmechanik, Dispersionsuntersuchungen und zahlreiche andere Forschungs- und Entwicklungsprojekte.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusatzstoff | Enthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität |
| Konzentration | 10% |
| Inhalt und Lagerung | Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. |
| Beschreibung | Suspensionen großer Kopolymer-Mikrosphären sind nützlich als Modellsysteme für Experimente mit Fluidmechaniken und als anregende Partikel für große Porenfiltrationssysteme. |
| Farbe | Weiß oder farblos |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluidmechanik, Große Porenfiltration |
| Material | Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB) |
| Produkttyp | Spezialpartikel |
| Enthält | Allgemeine Produkthandhabungsfolie |
| Verpackung | 1000 mL |
| Mehr anzeigen |
Nicht für die Verwendung bei Instrumentenkalibrierungen oder mit Diagnosereagenzien ausgelegt.