Learn More
- Home
- Products
- Zellanalyse-Produkte
- Mikrosphären
- Thermo Scientific™ Copolymer-Mikrosphärensuspensionen der Serie 7000
Thermo Scientific™ Copolymer-Mikrosphärensuspensionen der Serie 7000
Artikelnummer. 11859922 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Durchmesser (metrisch) | Menge | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11859922 | 3,2 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11869922 | 3,2 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11879922 | 3,2 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11889922 | 6 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11899922 | 6 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11809932 | 6 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11819932 | 7,9 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11829932 | 7,9 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11839932 | 7,9 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11849932 | 12 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11869932 | 11 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11879932 | 17 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11889932 | 17 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11588642 | 17 μm | 1000 mL | - |
| 11809942 | 19 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11819942 | 19 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11829942 | 19 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11839942 | 25 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11849942 | 25 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11859942 | 25 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11869942 | 45 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11879942 | 45 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11889942 | 45 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11899942 | 55 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11809952 | 55 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11819952 | 55 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11829952 | 71 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11839952 | 71 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11849952 | 71 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11859952 | 90 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11869952 | 90 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11879952 | 90 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11578662 | 97 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11899952 | 97 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11874133 | 97 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11884133 | 134 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11894133 | 134 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11804143 | 134 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
| 11814143 | 222 μm | 15 ml | 15 Milliliter |
| 11824143 | 222 μm | 100 mL | 100 Milliliter |
| 11834143 | 222 μm | 1000 mL | 1000 Milliliter |
Beschreibung
Erfüllen Sie die Anforderungen an Partikelmaterialien mit einer Vielzahl von Partikelgrößen und -eigenschaften mit Thermo Scientific™ Copolymer-Mikrosphärensuspensionen der Serie 7000. Sie eignen sich als Modellsysteme für Experimente der Strömungsmechanik und als anregende Partikel für große Porenfiltrationssysteme.
Lieferbare Flaschengrößen: 15, 100 und 1.000 ml. Nachstehend aufgelistete 15 ml-Flaschen (Flaschen mit Herstellernr. "A" ) sind sofort lieferbar. 100 ml-Flaschen ("B") und 1.000 ml-Flaschen ("C") werden nach Bestelleingang abgefüllt, Beispiel ( Herstellernr. 7503B und 7503C). Bitte berücksichtigen Sie bei der Bestellung dieser Füllvolumen einen Zeitraum von 3 bis 7 Arbeitstagen für das Abfüllen.
Sicherheitsdatenblatt (SDB) und Beipackzettel mit allgemeinen Hinweisen zur Produkthandhabung
Hochkonzentrierte Polymerpartikel > 3 μm für Filterbewertung und -tests, Forschung im Bereich der Strömungstechnik / Strömungsmechanik, Dispersionsuntersuchungen und zahlreiche andere Forschungs- und Entwicklungsprojekte.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusatzstoff | Enthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität |
| Konzentration | 10% |
| Inhalt und Lagerung | Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. |
| Beschreibung | Suspensionen großer Kopolymer-Mikrosphären sind nützlich als Modellsysteme für Experimente mit Fluidmechaniken und als anregende Partikel für große Porenfiltrationssysteme. |
| Farbe | Weiß oder farblos |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluidmechanik, Große Porenfiltration |
| Material | Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB) |
| Produkttyp | Spezialpartikel |
| Enthält | Allgemeine Produkthandhabungsfolie |
| Verpackung | 15 ml |
| Partikeldichte | 1.05g/cm ³ |
| Menge | 15 ml |
| Brechungsindex | 1,59 bei 589 nm (25 °C) |
| Stabilität | Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil. |
| Durchmesser (metrisch) | 3,2 μm |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Nicht für die Verwendung bei Instrumentenkalibrierungen oder mit Diagnosereagenzien ausgelegt.