Learn More
Hamilton™ Rändelnabenspritzen der Serie 7000
Beschreibung
- Die einzige erhältliche Spritze mit einem Totvolumen von Null
- Feiner Wolframkolbendraht reicht bis zur Spitze der Nadel
- Stellt sicher, dass das gesamte Lösungsmittel ausgestoßen wird
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilikatglas, Edelstahl |
| Kanülen-Gauge | 23 G |
| Produkttyp | Spritze |
| Menge | Je 1 |
| Art der Kanülenspitze | 3 |