Learn More
Hamilton™ Rändelnabenspritzen der Serie 7000
Artikelnummer. 15153038
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 μl
Kanülen-Gauge:
23 G
25 ga.
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge unitSize
15153038 1 μl 25 ga. 1 Stück
10231432 1 μl 25 ga. 1 Stück
11518044 - - -
10005590 - 23 G 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15153038 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 80108
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Modifizierte Mikroliter-Spritzen mit Kolben-in-Nadel-Design.
  • Die einzige erhältliche Spritze mit einem Totvolumen von Null
  • Feiner Wolframkolbendraht reicht bis zur Spitze der Nadel
  • Stellt sicher, dass das gesamte Lösungsmittel ausgestoßen wird
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kanülen-Gauge 25 ga.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.145 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.82 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.51 mm
Produkttyp Spritzennadel
Max. Druck 413.7 bar
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Modell 7001
Menge 1/Pckg.
Volumen (metrisch) 1 μl
Art der Kanülenspitze Benutzerdefiniert
Anschlusstyp Rändelansatz