Learn More
Hamilton™ Rändelnabenspritzen der Serie 7000
Beschreibung
- Die einzige erhältliche Spritze mit einem Totvolumen von Null
- Feiner Wolframkolbendraht reicht bis zur Spitze der Nadel
- Stellt sicher, dass das gesamte Lösungsmittel ausgestoßen wird
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Ja |
| Kanülen-Gauge | 25 ga. |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.145 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 7.82 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.51 mm |
| Produkttyp | Spritzennadel |
| Max. Druck | 413.7 bar |
| Max. Temperatur (metrisch) | 50 °C |
| Modell | 7001 |
| Menge | 1/Pckg. |
| Mehr anzeigen |