Beschreibung
- Schutz vor Schadstoffen bis zum 30-fachen des Grenzwerts
- 4-Punkt-Kopfriemenbefestigung für bequemen, individuellen und sicheren Sitz der Maske
- Integrierter flexibel anpassbarer Nasenclip
- Das Ausatemventil verringert den Atemwiderstand und die Wärme/Feuchtigkeit unter der Maske
- Sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und einen zuverlässigen dichten Sitz
- Die Maske erfüllt die Anforderungen für Wiederverwendbarkeit (R) und gegen hohe Staubbelastung (D-Kennzeichnung, Dolomitstaubtest)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 149:2001 + A1:2009 |
| Farbe | Grau |
| Mit Ausatemventil | Ja |
| Filtereffizienz | FFP3 |
| Modell | 7310 silv-Air Pro |