Learn More
75 cSt Mineral Oil Blank - Trace metals reported, VHG™
Artikelnummer. 16371296
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 gal
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 16371296
Marke: VHG Labs VHGOIL75500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
75 cSt Mineral Oil Blank - Trace metals reported
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 75 cSt Mineral Oil Blank
Verfahren ICP/XRF/RDE
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 75 cSt Mineral Oil Blank
Versandbedingung Room Temperature
IUPAC-Name 75 cSt Mineral Oil Blank
Solvent or Matrix 75 cSt Hydrocarbon Oil
Menge 500 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 75 cSt Mineral Oil Blank
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: white mineral oil