Learn More
Applied Biosystems™ 7500 Fast Real-Time PCR Systems Spectral Calibration Kit II
Artikelnummer. 18865799 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit II
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
18865799 1 Kit II
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18865799 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4362201
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die anwenderfreundlichen vorbeladenen optischen Reaktionsplatten ermöglichen eine schnelle und problemlose Kalibrierung des schnellen 7500 Echtzeit-PCR-Systems.
This easy-to-use kit establishes the pure dye spectra and multicomponent values for Cy3™, Cy5™, and Texas Red™ dyes on the 7500 Fast Real-Time PCR System. The Applied Biosystems™ 7500 Real-Time PCR Systems Spectral Calibration Kit II contains three Optical 96-well Fast Thermocycling Plates preloaded and sealed with Cy3™, Cy5™, and Texas Red™ fluorescent dye standards. Spend Your Time on Research, Not Instrument Calibration: This kit's easy-to-use, preloaded, 96-well optical reaction plates enable quick and easy calibration of the 7500 Fast Real-Time PCR System. Insert the reaction plates during system installation, and the system collects the dye standard's spectral information. The system's application algorithm then uses the calibration information to ensure accurate data analysis.
Kit II
  • Optische 96-Well Reaktionsplatten, die mit den Farbstoffen Cy3™, Cy5™ und Texas Red™ vorgeladen sind, ermöglichen eine schnelle und einfache Kalibrierung des schnellen 7500 Echtzeit-PCR-Systems
  • Einfach anzuwendendes, vorbeladenes Spektralkalibrierungskit ermöglicht die genaue Unterscheidung der einzelnen Farbstoffe in einem Reaktionsgemisch, wenn alle Farbstoffe gleichzeitig angeregt werden
Kit I
  • Optische 96-Well Reaktionsplatten, die mit den Farbstoffen (FAM™/SYBR™ Green I, VIC™/JOE™, NED™/TAMRA™/ROX™) vorgeladen sind, ermöglichen eine schnelle und einfache Kalibrierung des schnellen 7500 Echtzeit-PCR-Systems
  • Anwenderfreundliches, vorbeladenes Spektralkalibrierungskit für die genaue Unterscheidung der einzelnen Farbstoffe in einem Reaktionsgemisch bei gleichzeitiger Anregung aller Farbstoffe
  • Enthält den passiven Standard-Referenzfarbstoff I für die Signalnormierung in allen Echtzeit- und Endpunkt-Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Bestellinformation
Verfallsdatum: 12 Monate ab Lieferdatum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält drei optische 96-Well Fast Thermocycling-Platten, vorgeladen und mit Cy3™ Texas Red™ und Cy5™ Fluoreszenzfarbstoffstandards versiegelt.
Bei -15 bis -25 °C lagern. Vor Licht schützen.
Ablaufdatum: 12 Monate ab Lieferdatum.
Kalibrierter Farbstoff CY™3, Cy™5, Texas Red™
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 Fast System
Nachweisverfahren Fluoreszent
Produkttyp Kit für Spektralkalibrierung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real Time PCR (qPCR)
Versandbedingung Trockeneis
Menge 1 Kit II
Kalibrierungsart Spektralkalibrierung