Learn More
SHOWA™ 7585Einweghandschuhe aus Nitril, puderfrei
Artikelnummer. 16203172
Change view
Click to view available options
Größe:
S
L
XL
2XL
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
16203172 S 50 Stück
16283162 L 50 Stück
16213172 XL 50 Stück
16223172 2XL 50 Stück
4 options
Artikelnummer. 16203172
Marke: SHOWA™ 758507S
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Strapazierfähiger, besonders starker, hoch durchstechsicherer, langer, einfach zu verwendender Chemikalienschutzhandschuh.
  • Dickerer Handschuh bietet eine höhere Chemikalienbeständigkeit 
  • Längeres Bündchen für zusätzlichen Schutz
  • Vermeidet Risiken durch Latex-Allergien der Typen I und IV
  • Fühlt sich an, wie eine zweite Haut, weichere Textur und einfaches Anziehen
  • Formulierung mit niedrigem Modulus zur Verbesserung der Passform und zur Verringerung der Hand-Ermüdung
  • Texturierte Oberfläche an den Fingerspitzen für besseren Halt
  • Ohne Weichmacher, puderfrei und silikonfrei
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EU-Verordnung 425/2016, EN 420, EN 455, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EU-Verordnung 1935/2004 und 10/2011
AQL 0.65
Farbe Kobaltblau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe S
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0,2 mm
Fingerhandschuh Texturiert
Modell 7585S
Verpackungsart Spender-Box
Anschlussgröße (metrisch) 30 cm