Learn More
Ansell™ Leichte naturfarbene und blaue Handschuhe der Serie 76-301 aus PVC
Artikelnummer. 12616991 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 12616991
Marke: Ansell™ 76301100
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Tiger Paw™ besteht aus Polyester mit Baumwollbeschichtung und bietet viele Funktionen und Vorteile zu einem günstigen Preis. Diese schwerere Konstruktion gewährleistet einen robusteren Handschuh für schwerere Anwendungen.
  • Aus Polyester mit Baumwollbeschichtung
  • Gestrickter Aufbau
  • Polyester/Baumwolleinlage
  • Gepunktet auf der Handinnenfläche
  • Strickbündchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite PVC
Zertifizierung/Konformität Norm der KATEGORIE II EN 388: 214 X
Stulpenmaterial PVC
Farbe Naturfarben, Blau
Produkttyp Leichte Handschuhe
Größe 10
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidung Polyester/Baumwolle
Handflächentyp Handfläche genoppt
Menge 12 Paare
Serie 76-301