Learn More
Ansell™ Leichte naturfarbene und blaue Handschuhe der Serie 76-301 aus PVC
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Beskrivning
- Aus Polyester mit Baumwollbeschichtung
- Gestrickter Aufbau
- Polyester/Baumwolleinlage
- Gepunktet auf der Handinnenfläche
- Strickbündchen
Specifikationer
Specifikationer
| Material der Rückseite | PVC |
| Zertifizierung/Konformität | Norm der KATEGORIE II EN 388: 214 X |
| Stulpenmaterial | PVC |
| Farbe | Naturfarben, Blau |
| Produkttyp | Leichte Handschuhe |
| Größe | 8 |
| Art der Handschuhstulpe | Strick |
| Auskleidung | Polyester/Baumwolle |
| Handflächentyp | Handfläche genoppt |
| Menge | 12 Paare |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering