Learn More
Ansell Edmont™ FiberTuf™ leichte Handschuhe in blauer Farbe der Serie 76-501
Alle ansehen Ansell ProdukteBeschreibung
- Konstruktion aus aromatischen Polyesterfasern
- Für Handhabung, Verpackung und leichte Montageanwendungen
- Einlage aus Synthetikfasern
- Gestrickter Aufbau
- PVC-Beschichtung
- Gepunktet auf der Handinnenfläche <
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | PVC |
| Zertifizierung/Konformität | Norm der KATEGORIE II EN 388: 214X |
| Stulpenmaterial | PVC |
| Accelerator Free | Ja |
| Anwendungen | Industrie |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
| Latex Free | Ja |
| Material | Synthetische Faser |
| Mehr anzeigen |