Learn More
Brady™ 7942 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Artikelnummer. 11518804
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
300 m
70 m
Breite (metrisch):
40 mm
60 mm
90 mm
110 mm
Durchmesser (metrisch):
12,7 mm
25,4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Breite (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
11518804 70 m 110 mm 12,7 mm 1 Stück
11533155 300 m 40 mm 25,4 mm 1 Stück
11543155 300 m 60 mm 25,4 mm 1 Stück
11598824 300 m 90 mm 25,4 mm 1 Stück
11553155 300 m 110 mm 25,4 mm 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 11518804
Marke: Brady™ 804447
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
General purpose wax ribbon for paper or temporary labeling.
General purpose, standard performance wax ribbon for paper and temporary labeling.
Spezifikation
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP11 Etikettendrucker, BBP12 Etikettendrucker
Material Wax
Länge (angloamerikanisch) 230 ft.
Breite (angloamerikanisch) 4,3 in.
Länge (metrisch) 70 m
Breite (metrisch) 110 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Durchmesser (metrisch) 12,7 mm
Format Farbband mit offenem Kern
Zertifizierung/Konformität 2011/65/EU und 2015/863
Alternate Part Number R7942-110X70/O