Learn More
7ACC2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481168
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16481168 5 mg 5 Milligramm
16474667 50 mg 50 Milligramm
16448896 100 mg 100 Milligramm
16418758 10 mg 10 Milligramm
16400386 2 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16481168 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYD0713
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress 7ACC2 is a potent monocarboxylate transporter (MCT) inhibitor with an IC50 of 11 nM for inhibition of [14C]-lactate influx. 7ACC2 is also a potent inhibitor of mitochondrial pyruvate transport. 7ACC2 is an anticancer agent through inhibition of lactate flux.
7ACC2 is a potent monocarboxylate transporter (MCT) inhibitor with an IC50 of 11 nM for inhibition of [14C]-lactate influx. 7ACC2 is also a potent inhibitor of mitochondrial pyruvate transport. 7ACC2 is an anticancer agent through inhibition of lactate flux.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7ACC2
CAS 1472624-85-3
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H15NO4
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (161.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C1=CC=C(C=C(C(O)=O)C(O2)=O)C2=C1)CC3=CC=CC=C3
Molekulargewicht (g/mol) 309.32
Formelmasse 309.32
Reinheit (%) 99.8%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death