Learn More
7beta-Hydroxy-Dehydro-Epandrosteron, TRC
Artikelnummer. 30407622
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30407622 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30407622 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH82520625MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7b-Hydroxy DHEA
CAS 2487-48-1
Summenformel C19 H28 O3
Menge 25 mg
Synonym Androst-5-en-17-one, 3,7-dihydroxy-, (3β,7β)-, Androst-5-en-17-one, 3β,7β-dihydroxy- (7CI,8CI), (3β,7β)-3,7-Dihydroxyandrost-5-en-17-one, 3α,7β-Hydroxyandrost-5-en-17-one, 3β,7β-Dihydroxy-5-androsten-17-one, 3β,7β-Dihydroxy-5-androstene-17-one, 7-β-OH-DHEA, 7β-Hydroxy-DHEA, 7β-Hydroxydehydroepiandrosterone, Androst-5-en-17-one-3β,7β-diol, Androst-5-ene-17-one-3β,7β-diol, Androst-5-ene-3β,7β-diol-17-one
InChI-Formel InChI=1S/C19H28O3/c1-18-7-5-12(20)9-11(18)10-15(21)17-13-3-4-16(22)19(13,2)8-6-14(17)18/h10,12-15,17,20-21H,3-9H2,1-2H3/t12-,13-,14-,15-,17-,18-,19-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H]([C@@H](O)C=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC-Name (3S,7R,8R,9S,10R,13S,14S)-3,7-Dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-on
Molekulargewicht (g/mol) 304.42
Formelmasse 304.2038