Learn More
7H-Benz[de]anthracen-7-on, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11476996
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11476996 25 g -
11486996 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476996 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25322.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82-05-3
Summenformel C17H10O
Molekulargewicht (g/mol) 230.266
MDL-Nummer MFCD00003585
InChI-Schlüssel HUKPVYBUJRAUAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzanthrone, 7h-benz de anthracen-7-one, benzanthrenone, ms-benzanthrone, dye, benzanthrone, benzoanthrone, mesobenzanthrone, 7h-benzo de anthracen-7-one, 1,9-benzanthrone
PubChem CID 6697
IUPAC-Name Benzo[a]phenalen-7-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC4=C3C(=CC=C4)C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7H-Benz[de]anthracen-7-one
Schmelzpunkt 171°C to 175°C
Menge 25 g
Beilstein 1455646
Merck Index 14,1063
Formelmasse 230.27
Reinheit (%) 99%