Learn More
MP Biomedicals™ 7X Reinigungslösung
Artikelnummer. 15729180 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Volumen (angloamerikanisch):
16 oz.
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 15729180
Marke: MP Biomedicals™ 0976670A4
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
12 pro Packung
Reinigen Sie Reagenzgläser, Petrischalen, Flaschen, Zylinder, Büretten, Pipetten, Gleitschutzgläser, Injektionsspritzen und alle anderen Arten von Laborglaswaren und chirurgischen Instrumenten. 7X Reinigungslösung ist ideal für den Einsatz, wenn ein hoher Grad an Sauberkeit erforderlich ist.
Anwendungen: 7X Reinigungslösung wurde für den Einsatz entwickelt, wenn ein hoher Grad an Sauberkeit erforderlich ist. Reinigen Sie Reagenzgläser, Petrischalen, Flaschen, Zylinder, Büretten, Pipetten, Gleitschutzgläser, Injektionsspritzen und alle anderen Arten von Laborglaswaren und chirurgischen Instrumenten können mit der 7X Lösung gereinigt werden. Bei kritischen Reinigungsverfahren ist die Verwendung von 7X Lösung angezeigt. 7X Reinigungsmittel weisen ein breites Anwendungsspektrum neben Glaswaren auf und wurden zur Reinigung wiederverwendbarer Teile von endoskopischen Instrumenten, Nadeln, Laboroberflächen, Edelstahl-Färbeinstrumente und Titankomponenten verwendet, ohne das Trägermaterial zu beschädigen. Darüber hinaus werden optische Komponenten von Instrumenten effizient gereinigt, da nach dem Spülen keine fluoreszierenden Rückstände mehr zurückbleiben.
Produktübersicht: 7X Lösungen sind sofort und vollständig wasserlöslich in jeder Konzentration, ohne Rühren. Bei normalen Reinigungsmitteln ist die Fällung von Feststoffen auf gereinigten Oberflächen ein großes Problem. Die leistungsstarken Dispergiermittel in den 7X Lösungen reduzieren Agglomerate auf einzelne Partikel und halten sie in Suspension, sodass sie nicht wieder auf den zu reinigenden Oberflächen abgelagert werden. 7X Lösungen enthalten ein leistungsstarkes Benetzungsmittel, das winzige Spalten, die für normale Reinigungsmittel nicht zugänglich sind, durchdringt und reinigt. Laborgeräte und Glaswaren, die in einer der 7X-Lösungen gewaschen wurden, entwässern in Sekunden vollständig. Lösungen, die nicht schnell abfließen, können zur Folge haben, dass sich Moleküle gelöster Substanzen auf der gewaschenen Oberfläche so stark ablagern, dass ein sichtbarer Film vorhanden ist. Solche Ablagerungen können wichtige experimentelle Arbeiten beeinträchtigen. 7X-Reinigungslösungen sind mit Laugen und Säuren verträglich. Der pH-Wert ist nahezu normal und variiert mit der Konzentration nur minimal. Die neutralen pH-Werte führen nicht zum Ätzen empfindlicher Glaswaren, wodurch Gewichtsverluste und vorzeitiger Bruch reduziert werden. 7X Reinigungslösungen sind von besonderem Wert in Zellkulturlaboren, in denen jede Spur chemischer Kontamination das Wachstum von Zellkulturen in Röhrchen oder Kolben beeinträchtigen kann.
Löslich in Wasser in BELIEBIGER Konzentration
Sicher für Laborartikel aus Glas oder Kunststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Trübe Flüssigkeit
pH 6,0 bis 7,5
Aussehen Wolkenblau
Material 7X Reinigungslösungen sind konzentrierte Flüssigkeiten, die aus anionischen Oberflächenwirkstoffen und speziellen Lösungsmitteln bestehen.
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern (15 °C bis 30 °C). Alle 7X Reinigungslösungen haben eine unbestimmte Haltbarkeit in ihren Originalbehältern bei Raumtemperatur.
Beschreibung Lab Essentials, 7x ist in jeder Konzentration vollständig wasserlöslich.
Menge 12 pro Packung
Volumen (angloamerikanisch) 16 oz.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7X Cleaning solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.