Learn More
MP Biomedicals™ 7X™O-Matic-Lösung
Artikelnummer. 11439585 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (angloamerikanisch):
1 gal.
5 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. Volumen (angloamerikanisch) unitSize
11439585 1 gal. -
11449585 1 gal. 4 Stück
11459585 5 gal. 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11439585
Marke: MP Biomedicals™ 097667493
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
7X™-O-Matic-Lösung wurde für die sichere und effektive Reinigung von Laborgeräten und Glasgeräten unter Druck, Hitze und Erschütterung (Maschinenwaschanlage) entwickelt.
  • Entwickelt für die sichere und effektive Reinigung von Laborgeräten und Glasgeräten
  • Zur Anwendung in einer Maschinenwaschanlage konzipiert und dabei hitze-, druck- und erschütterungsresistent
  • Leistungsstarkes Benetzungs- und Durchdringungsmittel, das ein nicht-ionisches Tensid und ein Hydrotrop enthält, um Phosphate zu komplexieren.
  • Es verhält sich und bleibt unter Rühren weitgehend schaumfrei
  • Erhältlich in verschiedenen praktischen Packungsgrößen und stabil für eine langfristige Lagerung
  • Effektiv und sicher
  • Es entfernt Rückstände, ohne dabei interferierende Fluoreszenz zu hinterlassen
  • Kein Ätzen von Laborgeräten aus Glas oder Kunststoff bei jeglichen Konzentrationen
  • Entwässert in Sekunden vollständig aus Glaswaren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Flüssig
pH 9 bis 11
Aussehen Transparent bis hellgelb
Konzentration 7X
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verwendung auf Glas, Kunststoff, Tischgeräten und Schläuchen
Volumen (angloamerikanisch) 1 gal.