Learn More
MP Biomedicals™ 7X™O-Matic-Lösung
Artikelnummer. 11449585 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Volumen (angloamerikanisch):
5 gal.
1 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 11449585
Marke: MP Biomedicals™ 097667494
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
7X™-O-Matic-Lösung wurde für die sichere und effektive Reinigung von Laborgeräten und Glasgeräten unter Druck, Hitze und Erschütterung (Maschinenwaschanlage) entwickelt.
  • Entwickelt für die sichere und effektive Reinigung von Laborgeräten und Glasgeräten
  • Zur Anwendung in einer Maschinenwaschanlage konzipiert und dabei hitze-, druck- und erschütterungsresistent
  • Leistungsstarkes Benetzungs- und Durchdringungsmittel, das ein nicht-ionisches Tensid und ein Hydrotrop enthält, um Phosphate zu komplexieren.
  • Es verhält sich und bleibt unter Rühren weitgehend schaumfrei
  • Erhältlich in verschiedenen praktischen Packungsgrößen und stabil für eine langfristige Lagerung
  • Effektiv und sicher
  • Es entfernt Rückstände, ohne dabei interferierende Fluoreszenz zu hinterlassen
  • Kein Ätzen von Laborgeräten aus Glas oder Kunststoff bei jeglichen Konzentrationen
  • Entwässert in Sekunden vollständig aus Glaswaren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Flüssig
pH 9 bis 11
Aussehen Transparent bis hellgelb
Konzentration 7X
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verwendung auf Glas, Kunststoff, Tischgeräten und Schläuchen
Menge 4 Packungen
Volumen (angloamerikanisch) 1 gal.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7X-O-Matic
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.