Learn More
8-(4-Chlorobutyl)-8-Azaspiro[4.5]Dekan-7,9-Dione, TRC
Artikelnummer. 17992675
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17992675 1 g 1 Gramm
17924515 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17992675 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3650201G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21098-11-3
Summenformel C13 H20 Cl N O2
Molekulargewicht (g/mol) 257.76
Synonym 8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione, Buspirone Hydrochloride Imp. L (EP)
IUPAC-Name 8-(4-Chlorobutyl)-8-Azaspiro[4.5]Dekan-7,9-Dione
SMILES ClCCCCN1C(=O)CC2(CCCC2)CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H20ClNO2/c14-7-3-4-8-15-11(16)9-13(10-12(15)17)5-1-2-6-13/h1-10H2
Formelmasse 257.1183
Reinheit (%) >95%