Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Spinbar achteckiger Magnetrührstab
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
38 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gekapselter Alnico-Magnet gemäß Vorschriften der FDA, reibungsarme Beschichtung aus Teflon™ USP Klasse VI, langlebig und inert
- Das unregelmäßige Profil verfügt über eine größere Oberfläche und erzeugt zusätzliche Verwirbelungen im Vergleich zur glatten Oberfläche von zylindrischen Stäben
- Der Mittelring sorgt für verminderte Reibung und Geräuschentwicklung
- Autoklavierbar
- Hergestellt in registrierten ISO 9001:2008-Anlagen mit SGS-Zertifizierung
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Rot |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,31 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,5 in. |
| Beschichtung | PTFE |
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Länge (metrisch) | 38 mm |
| Material | Alnico-Magnet |
| Menge | Je 1 |
| Form | Achteck |
| Mehr anzeigen |