Learn More
8-Amino-5-bromisochinolin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11966501
Click to view available options
5g; Glasflasche
Chemischer Name oder Material 8-Amino-5-bromoisoquinoline
CAS 90721-35-0
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Summenformel C9H7BrN2
Menge 5g
Synonym 8-amino-5-bromoisoquinoline, 5-bromoisoquinolin-8-ylamine, 5-bromo-8-isoquinolineamine, 5-bromo-isoquinolin-8-ylamine, 8-isoquinolinamine, 5-bromo, 5-bromo-8-isoquinolinamine, 8-amino-5-bromisoquinoline, pubchem20332, 5-bromo-8-aminoisoquinoline
InChI-Schlüssel BTFXYVXBWMRHIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C2C=CN=CC2=C1N)Br
IUPAC-Name 5-Bromisochinolin-8-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 223.07
PubChem CID 16218302
Formelmasse 223.07
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 8-Amino-5-bromoisoquinoline, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.