Learn More
8-Aminooctansäure, TRC
Artikelnummer. 30310054
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30310054 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30310054 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA5815201G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Aminooctanoic Acid
CAS 1002-57-9
Summenformel C8H17NO2
Menge 1 g
Synonym 8-Aminocaprylic Acid, NSC 59019, η-Aminocaprylic Acid, ω-Aminocaprylic Acid, ω-Aminooctanoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H17NO2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8(10)11/h1-7,9H2,(H,10,11)
SMILES C(CCCC(=O)O)CCCN
IUPAC-Name 8-Aminoctansäure
Molekulargewicht (g/mol) 159.23
Formelmasse 159.1259