Learn More
8-Aminochinolin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10051270 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10051270 5 g 5 Gramm
10346810 10 g 10 Gramm
10125543 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10051270 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 123710050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 578-66-5 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 578-66-5
Summenformel C9H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 144.18
MDL-Nummer MFCD00006809
InChI-Schlüssel WREVVZMUNPAPOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-aminoquinoline, 8-quinolinamine, 8-quinolylamine, quinoline, 8-amino, quinolin-8-ylamine, unii-u34eav21tg, 8-amino quinoline, ccris 1683, u34eav21tg, 8-amino-quinoline
PubChem CID 11359
IUPAC-Name Chinolin-8-Amin
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)N)N=CC=C2
Specifications
Chemischer Name oder Material 8-Aminoquinoline
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 62.0°C to 65.0°C
Farbe Beige-Braun bis Grün
Siedepunkt 174.0°C (26.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 22, 450
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, insoluble in ether
Formelmasse 144.18
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver