Learn More
8-Anilino-1-naphthalinsulfonsäure, TRC
Artikelnummer. 30343056
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30343056 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30343056 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA66379025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic Acid
CAS 82-76-8
Summenformel C16H13NO3S
Menge 25 g
Synonym 1-(Phenylamino)-8-naphthalenesulfonic Acid, 1-Anilino-8-naphthalenesulfonic Acid, 8-(Phenylamino)-1-naphthalenesulfonic Acid, 8-Anilino-1-naphthalenesulfonate, ANS, ANS (Fluorescent Probe), NSC 1746, Phenyl Peri Acid
InChI-Formel InChI=1S/C16H13NO3S/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13/h1-11,17H,(H,18,19,20)
SMILES OS(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12
IUPAC-Name 8-Anilinonaphthalin-1-sulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 299.34
Formelmasse 299.0616