Learn More
8-Anilinonaphthalin-1-Sulfonsäure-Ammoniumsalz, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10539950 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10539950 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10539950 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/7486/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Schmelzpunkt 243°C
CAS 28836-03-5
Farbe Grün
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Summenformel C16H16N2O3S
MDL-Nummer 12560
InChI-Schlüssel IPBNQYLKHUNLQE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].[O-]S(=O)(=O)C1=C2C(NC3=CC=CC=C3)=CC=CC2=CC=C1
IUPAC-Name Ammonium-8-(phenylamino)naphthalin-1-sulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 316.38
Formelmasse 316.38g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid ammonium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.