Learn More
8-Azaadenosin, TRC
Artikelnummer. 30346538
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30346538 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346538 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA79730525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Azaadenosine
CAS 10299-44-2
Summenformel C9 H12 N6 O4
Menge 25 mg
Synonym NSC 72961, 7-Amino-3-β-D-ribofuranosyl-v-triazolo[4,5-d]pyrimidine, 3-β-D-Ribofuranosyl-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine
InChI-Formel InChI=1S/C9H12N6O4/c10-7-4-8(12-2-11-7)15(14-13-4)9-6(18)5(17)3(1-16)19-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H2,10,11,12)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
SMILES Nc1ncnc2c1nnn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R)-2-(7-Aminotriazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl)-5-(Hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Molekulargewicht (g/mol) 268.23
Formelmasse 268.092