Learn More
8-Azaguanin, 98 %
Artikelnummer. 15891002 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15891002 1 g 1 Gramm
15801012 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15891002 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 229920010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 134-58-7 | C4H4N6O | 152.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134-58-7
Summenformel C4H4N6O
Molekulargewicht (g/mol) 152.12
MDL-Nummer MFCD00056937
InChI-Schlüssel LPXQRXLUHJKZIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanazol, azaguanine, 8 ag, guanazolo, azan, triazologuanine, pathocidine, 8-azaguanine, pathocidin, azaguanine-8
PubChem CID 8646
ChEBI CHEBI:63486
SMILES NC1=NC(=O)C2=NNNC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Azaguanine
Namenshinweis 98%
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Menge 1 g
Merck Index 15, 889
IUPAC-Name 5-amino-2H,3H,7H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-one
Formelmasse 152.12
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Pulver