Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 8-Azaguanine |
| Namenshinweis | 98% |
| Farbe | Gelb |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Menge | 1 g |
| Merck Index | 15, 889 |
| IUPAC-Name | 5-amino-2H,3H,7H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-one |
| Formelmasse | 152.12 |
| Reinheit (%) | ≥97% |
| Physikalische Form | Pulver |